Learn More
2-Cloro-6-metilpirimidina-4,5-diamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10787105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10787105 5 g 5 g
10682453 250 mg 250 miligramos
10742693 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10787105 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC03992DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 63211-98-3
Fórmula molecular C5H7ClN4
Peso molecular (g/mol) 158.59
Número MDL MFCD01764685
Clave InChI KSGKEVCHVYUUDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine, 4,5-diamino-2-chloro-6-methylpyrimidine, 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine, 2-chloranyl-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
PubChem CID 275295
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilpirimidina-4,5-diamina
SMILES CC1=NC(Cl)=NC(N)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4, 5-diamine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.59
Porcentaje de pureza 95%