Learn More
2-Cloro-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419606 5 g 5 g
11409606 1 g 1 g
11429606 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20174.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18368-63-3 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18368-63-3
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.57
Número MDL MFCD00006245
Clave InChI GXZDYRYYNXYPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2-picoline, 6-chloro-2-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-picoline, 2-picoline, 6-chloro, unii-39mx1lq68l, 2-chloro-6-methyl pyridine, 2-chloro-6-methyl-pyridine, 2-chloro-6-methy pyridine
PubChem CID 87601
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilpiridina
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylpyridine
Densidad 1.167
Punto de ebullición 64°C to 68°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.5265
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 107187
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 98%