Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-6-methylpyrazine, 97%
Código de producto. 15460449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460449 1 g 1 g
15470449 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460449 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H63650.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 38557-71-0
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.56
Número MDL MFCD00055032
Clave InChI CKUVSPQGYLELRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylpyrazine, 2-chloro-6-methyl-1,4-diazine, 2-methyl-6-chloropyrazine, pubchem18034, acmc-1afqe, 2-chloro-6 methylpyrazine, ksc497m1j
PubChem CID 7170095
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilpirazina
SMILES CC1=CN=CC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylpyrazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Solid