Learn More
2-Cloro-6-metilfenilo isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342547 5 g 5 g
11332547 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11645.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40398-01-4 | C8H6ClNO | 167.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40398-01-4
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.592
Número MDL MFCD00037030
Clave InChI FBTQQNYGMICJQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methylphenyl isocyanate, 2-chloro-6-methylphenylisocyanate, benzene, 1-chloro-2-isocyanato-3-methyl, acmc-1ake5, 2-chloro-6-methylbenzenisocyanate, 2-chloro 6-methyl phenylisocyanate, 2-chloro 6-methyl phenyl isocyanate, 2-chloro-1-isocyanato-6-methyl benzene, 1-chloro-2-isocyanato-3-methyl-benzene, 6-chloro-2-methylphenylisocyanate
PubChem CID 268123
Nombre IUPAC 1-cloro-2-isocianato-3-metilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylphenyl isocyanate
Densidad 1.231
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.557
Número UN UN2206
Beilstein 2690768
Punto de ebullición 79°C to 80°C (2 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 97%