Learn More
2-cloro-6-metilfenol, TRC
Código de producto. 30367178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367178 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30367178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC350145250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylphenol
CAS 87-64-9
Fórmula molecular C7 H7 Cl O
Cantidad 250 mg
Sinónimo o-Cresol, 6-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-6-methylphenol, 2-Methyl-6-chlorophenol, 3-Chloro-2-hydroxytoluene, 6-Chloro-2-methylphenol, 6-Chloro-o-cresol, NSC 2878
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1cccc(Cl)c1O
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 142.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0185