Learn More
2-Cloro-6-metilnicotinamida, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10500173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10500173 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10089541 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10500173 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04933DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 54957-84-5
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 170.596
Número MDL MFCD00173783
Clave InChI QFRWKKWOCPTEKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxamide, 2-chloro-6-methylincotinamide, 6-methyl-2-chloronicotinamide
PubChem CID 2799581
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilpiridina-3-carboxamida
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylnicotinamide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 95%