Learn More
Ácido 2-cloro-6-metilisonicotínico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10520743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10520743 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10510743 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10269763 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10520743 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03759EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25462-85-5
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Clave InChI ZGZMEKHQIZSZOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methylisonicotinic acid, 2-chloro-6-picoline-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, 2-methyl-6-chloropyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methylisonicotinicacid, pubchem17665
PubChem CID 141209
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-6-metilpiridina-4-carboxílico
SMILES CC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 95%