Learn More
2-Cloro-6-metilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11360174 5 g 5 g
11350174 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00706.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6575-09-3 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6575-09-3
Número MDL MFCD00001782
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Punto de fusión 79°C to 83°C
Cantidad 5 g
Olor Characteristic
Fórmula molecular C7H5ClN2
Número UN UN3439
Beilstein 2246414
Sinónimo 6-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanoaniline, pubchem4614, acmc-1b6zr, 6-amino-2-chlorobenzonitrile, ksc497g6t, 2-amino-6-chloro benzonitrile, benzonitrile,2-amino-6-chloro
Punto de ebullición 143°C (38 mmHg)
Clave InChI MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)N
Nombre IUPAC 2-amino-6-clorobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 152.58
PubChem CID 81056
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.