Learn More
2-Cloro-6-metilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11350174 1 g 1 g
11360174 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00706.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6575-09-3 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6575-09-3
Número MDL MFCD00001782
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Punto de fusión 79°C to 83°C
Cantidad 1 g
Olor Characteristic
Fórmula molecular C8H6ClN
Número UN UN3439
Beilstein 2246414
Sinónimo benzonitrile, 2-chloro-6-methyl, 2-cyano-3-chlorotoluene, 3-chloro-2-toluonitrile, o-tolunitrile, 6-chloro, 6-chloro-o-tolunitrile, unii-41m65jiw54, 2-chloro-6-methyl benzonitrile, 2-chloro-6-methylbenzenecarbonitrile, 2-cyano3-chlorotoluene, pubchem23832
Punto de ebullición 143°C (38 mmHg)
Clave InChI WQWQHJNUHQEGTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C#N
Nombre IUPAC 2-Cloro-6-metilbenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 151.59
PubChem CID 23053
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 98%