Learn More
Cloruro de 2-cloro-6-metilbencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311997 1 g 1 g
11321997 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07629.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25300-37-2 | C7H6Cl2O2S | 225.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25300-37-2
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 225.08
Número MDL MFCD00051767
Clave InChI FJVZVTWCAGCLCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-6-methyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-20a0m7, chloro 2-chloro-6-methylphenyl sulfone, 2-chloro-6-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzene sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzene-sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-6-methyl
PubChem CID 15725370
SMILES CC1=C(C(Cl)=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto de ebullición 132°C to 134°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.581
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 2722659
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-6-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 98%