Learn More
2-Cloro-6-metilbenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301949 1 g 1 g
11311949 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26023.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1194-64-5 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1194-64-5
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.593
Número MDL MFCD01934409
Clave InChI CCYFXIJPJFSTSU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12467050
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
Punto de fusión 36°C to 38°C
Punto de ebullición 74°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-chloro tolualdehyde, pubchem19866, 3-chloro-2-formyltoluene, 2-chloro-6-methylbenzadehyde, 6-chloro-2-methylbenzaldehyde, 2-chloro-6-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde,2-chloro-6-methyl, 2-chloranyl-6-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methylbenzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.59
Porcentaje de pureza 98%