Learn More
2-Cloro-6-metilanilina, TRC
Código de producto. 30364699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30364699 1 g
30363243 100 g
30350016 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3690701G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-63-8
Fórmula molecular C7 H8 Cl N
Peso molecular (g/mol) 141.6
Sinónimo o-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-6-methylbenzenamine, (2-Chloro-6-methylphenyl)amine, 2-Amino-3-chlorotoluene, 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Methyl-6-chloroaniline, 3-Chloro-2-aminotoluene, 6-Chloro-2-methylaniline, 6-Chloro-o-toluidine, NSC 60121
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilanilina
SMILES Cc1cccc(Cl)c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylaniline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0345