Learn More
2-Cloro-6-metilanilina, ACROS Organics™
Product Code. 10661745 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Unit Size:
10 g
Product Code. Cantidad Unit Size
10661745 10 g 10 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10661745 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 109360100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylaniline
CAS 87-63-8
Punto de fusión 2.0°C
Densidad 1.1520g/mL
Punto de ebullición 215.0°C
Temperatura de inflamación 98°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H8ClN
Fórmula lineal ClC6H3(CH3)NH2
Índice de refracción 1.5750 to 1.5780
Número MDL MFCD00007679
Cantidad 10 g
Beilstein 12,I,388
Gravedad específica 1.152
Sinónimo 6-chloro-2-methylaniline, 6-chloro-o-toluidine, 2-amino-3-chlorotoluene, benzenamine, 2-chloro-6-methyl, 3-chloro-2-aminotoluene, 6-chloro-2-toluidine, 2-methyl-6-chloroaniline, o-toluidine, 6-chloro, 2-chloro-6-methyl-aniline, 2-chloro-6-methylaninile
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible in water. Other solubilities: miscible with toluene and chlorobenzene
Clave InChI WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=C1N
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 141.60
PubChem CID 6897
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-6-methylaniline
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.