Learn More
2-cloro-6-metilanilina, Mikromol™
Código de producto. 30050425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050425 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050425 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3451.040100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-cloro-6-metilanilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylaniline
CAS 87-63-8
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-6-methylaniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 Cl N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenamine, 2-chloro-6-methyl-, o-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-6-methylbenzenamine, (2-Chloro-6-methylphenyl)amine, 2-Amino-3-chlorotoluene, 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Methyl-6-chloroaniline, 3-Chloro-2-aminotoluene, 6-Chloro-2-methylaniline, 6-Chloro-o-toluidine, NSC 60121
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1cccc(Cl)c1N
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 141.6
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141,0345 g/mol