Learn More
2-Cloro-6-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387765 25 g 25 g
11367765 1 g 1 g
11377765 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02629.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87-63-8 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-63-8
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.60
Número MDL MFCD00007679
Clave InChI WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2-methylaniline, 6-chloro-o-toluidine, 2-amino-3-chlorotoluene, benzenamine, 2-chloro-6-methyl, 3-chloro-2-aminotoluene, 6-chloro-2-toluidine, 2-methyl-6-chloroaniline, o-toluidine, 6-chloro, 2-chloro-6-methyl-aniline, 2-chloro-6-methylaninile
PubChem CID 6897
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilanilina
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylaniline
Punto de fusión 2°C
Densidad 1.174
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.5775
Cantidad 25 g
Número UN UN3429
Beilstein 774624
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 98%