Learn More
2-Cloro-6-metil-4-(trifluorometilo)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10574695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10574695 5 g 5 g
10732863 10 g 10 g
10634965 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10574695 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD10452DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 22123-14-4
Fórmula molecular C7H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 195.57
Número MDL MFCD00052900
Clave InChI SXLBWNSGCIEART-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl-pyridine, 2-chlor-6-methyl-4-trifluormethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem9219, 6-chloro-4-trifluoromethyl-2-picoline, 2-chloranyl-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2736626
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metil-4-(trifluorometil)piridina
SMILES CC1=NC(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.57
Porcentaje de pureza 97%