Learn More
2-Cloro-6-metil-3-piridinacarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-methyl-3-pyridinecarbonitrile |
| CAS | 28900-10-9 |
| Fórmula molecular | C7H5ClN2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-6-methylnicotinonitrile, 2-Chloro-3-cyano-6-methylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClN2/c1-5-2-3-6(4-9)7(8)10-5/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C#N)c(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-6-metilpiridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 152.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0141 |