Learn More
2-Cloro-6-metoxiquinolina-3-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471590 25 g 25 g
11461590 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26973.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73568-29-3 | C11H8ClNO2 | 221.64 g/mol
Mainly used as solvents. They are used in intermediate steps for the production of paints, plastics, synthetic resins, and dyes. They are also used in the manufacture of perfumes, solvents, and flavorings. As raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizados principalmente como disolventes. Se utiliza en pasos intermedios para la producción de pinturas, plásticos, resinas sintéticas y tintes. También se utilizan en la fabricación de perfumes, disolventes y aromas. Como materia prima en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insolubles en agua.
Notas
Sensibles al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73568-29-3
Fórmula molecular C11H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 221.64
Número MDL MFCD00160585
Clave InChI TZQOMBXDCIPJKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy, 2-chloro-3-formyl-6-methoxyquinoline, 2-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarbaldehyde, zlchem 990, pubchem5944, 2-chloro-3-formyl-6-methoxy quinoline, 2-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carbaldehyde
PubChem CID 689079
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metoxiquinolina-3-carbaldehído
SMILES COC1=CC2=CC(=C(N=C2C=C1)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 146°C to 151°C
Temperatura de inflamación −9°C (16°F)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.64
Porcentaje de pureza 99%