Learn More
Ácido 2-cloro-6-metoxipiridina-4-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487857 5 g 5 g
15477857 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50168.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15855-06-8
Fórmula molecular C7H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 187.579
Número MDL MFCD00173928
Clave InChI PJQBTHQTVJMCFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methoxyisonicotinic acid, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxy, 2-chloro-6-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxyisonicotinicacid, acmc-1bs54, ksc173i0h, 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylicacid
PubChem CID 2782124
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-6-metoxipiridina-4-carboxílico
SMILES COC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylic acid
Punto de ebullición 209°C to 213°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.58
Porcentaje de pureza 96%