Learn More
Ácido 2-cloro-6-metoxiisonicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10405912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10405912 10 g 10 g
10334492 1 g 1 g
10307734 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10405912 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03693EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 15855-06-8
Fórmula molecular C7H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 187.579
Número MDL MFCD00173928
Clave InChI PJQBTHQTVJMCFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methoxyisonicotinic acid, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxy, 2-chloro-6-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxyisonicotinicacid, acmc-1bs54, ksc173i0h, 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylicacid
PubChem CID 2782124
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-6-metoxipiridina-4-carboxílico
SMILES COC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.58
Porcentaje de pureza 97%