Learn More
2-cloro-6-metoxibenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-methoxybenzonitrile |
| CAS | 6575-10-6 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl N O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(Cl)c1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-6-metoxibenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 167.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0138 |