Learn More
2-cloro-6-metaxi-7-deazapina, TRC
Código de producto. 30353930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353930 100 mg 100 miligramos
30367170 500 mg 500 miligramos
30362022 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367950100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96022-77-4
Fórmula molecular C7 H6 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 183.6
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metaxi-3H-pirroli[2,3-d]pirimidina
SMILES COc1[nH]c(Cl)nc2nccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methoxy-7-deazapurine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClN3O/c1-12-6-4-2-3-9-5(4)10-7(8)11-6/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0199