Learn More
2-Cloro-6-metoxi-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
6-methoxy-3-nitropyridine-2-carbonitrile was synthesised from 2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine. Reatant in the suzuki and negishi couplings reaction. Also as fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 6-metoxi-3-nitropiridina-2-carbonitrilo se sintetizó a partir de 2-cloro-6-metoxi-3-nitropiridina. Reactivo en las reacciones de acoplamiento de Suzuki y Negishi. También se usa como sustancia química fina intermedia.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine |
| Punto de fusión | 78°C to 80°C (literature) |
| Color | Blanco a amarillo |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 1454907 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.57 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.