Learn More
2-Cloro-6-metoxi-3-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10782313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10782313 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10782313 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC01057EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
CAS 38533-61-8
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5ClN2O3
Número MDL MFCD00130268
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-chloro-3-nitro-6-methoxypyridine, pyridine, 2-chloro-6-methoxy-3-nitro, 2-chloro-6-methoxy-3-nitro-pyridine, 2-chloro-6-methoxy-3 or 5-nitropyridine, pubchem4044, acmc-1agmz, ksc226c7t, 2-chloro-3nitro-6-methoxy-pyridine, 6-methoxy-2-chloro-3-nitropyridine, 2-chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Clave InChI DVRGUTNVDGIKTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C(Cl)=N1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metoxi-3-nitropiridina
Peso molecular (g/mol) 188.57
PubChem CID 2795029
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.57
Porcentaje de pureza 97%