Learn More
2-cloro-6-hidroxipiridina, TRC
Código de producto. 30367518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367518 10 g -
30366868 1 g -
30363919 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58592310G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73018-09-4
Fórmula molecular C5H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 129.54
Sinónimo 6-Chloro-2-pyridinol
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-piridin-2-ona
SMILES ClC1=CC=CC(=O)N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-hydroxypyridine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClNO/c6-4-2-1-3-5(8)7-4/h1-3H,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.9981