Learn More
2-Cloro-6-hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484544 100 g 100 g
11474544 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484544 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13164.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16879-02-0 | C5H4ClNO | 129.543 g/mol
6-chloro-2-hydroxypyridine was used to study the synthesis, electrochemistry, spectroscopic properties and X-ray crystal structure of Os2Cl(chp)4 (chp = 6-chloro-2- hydroxypyridinate) complex. It undergoes melt reaction with Os2(O2CCH3)4CI2 at 145°C to yield Os2CI4(chp) and Os2Cl(chp)4.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-cloro-2-hidroxipiridina se ha utilizado para estudiar la síntesis, electroquímica, propiedades espectroscópicas y la estructura de cristales de rayos X del complejo Os2Cl(chp)4 (chp = 6-cloro-2- hidroxipiridinato). Sufre una reacción de fusión con Os2(O2CCH3)4CI2 a 145 °C para producir OS2CI4(chp) y OS2CL(chp)4.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantice una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16879-02-0
Fórmula molecular C5H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 129.543
Número MDL MFCD00006278
Clave InChI CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloropyridin-2-ol, 2-chloro-6-hydroxypyridine, 6-chloro-2-pyridinol, 6-chloro-2-hydroxypyridine, 6-chloropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-chloro, 6-chloro-2 1h-pyridinone, 6-chloro-2-pyridone, 6-chloropyridn-2-ol, 2 1h-pyridone, 6-chloro
PubChem CID 85621
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=CC(=O)NC(=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-hydroxypyridine
Punto de fusión 129°C to 131°C
Temperatura de inflamación 163°C (325°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 108665
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 98%