Learn More
2-Cloro-6-fluorofenilacetonitrilo, 98 %
Código de producto. 11488853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488853 100 g 100 g
11468853 5 g 5 g
11478853 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488853 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11023.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-cloro-6-fluorofenilacetonitrilo puede usarse en síntesis de compuestos básicos arilfluorados.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75279-55-9
Fórmula molecular C8H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 169.583
Número MDL MFCD00001900
Clave InChI ZGSAFMIRVLOISC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-6-fluorobenzyl cyanide, 2-2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, 2-6-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-chloro-6-fluorobenzeneacetonitrile, pubchem10416, acmc-209oxp, ksc494e1d
PubChem CID 123575
Nombre IUPAC 2-(2-cloro-6-fluorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 85°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 7423296
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.59
Porcentaje de pureza 98%