Learn More
Ácido 2-cloro-6-fluorofenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-fluorophenylacetic Acid |
| CAS | 37777-76-7 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl F O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClFO2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)Cc1c(F)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2-cloro-6-fluorofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 188.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.004 |