Learn More
Ácido 2-cloro-6-fluorofenilacético, TRC
Código de producto. 30358123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30358123 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30358123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36637525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorophenylacetic Acid
CAS 37777-76-7
Fórmula molecular C8 H6 Cl F O2
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClFO2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1c(F)cccc1Cl
Nombre IUPAC ácido 2-(2-cloro-6-fluorofenil)acético
Peso molecular (g/mol) 188.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.004