Learn More
2-Cloro-6-fluorobencilidenacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477387 5 g 5 g
11329649 1 g 1 g
11487387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15083.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175136-82-0 | C10H8ClFO | 198.621 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175136-82-0
Fórmula molecular C10H8ClFO
Peso molecular (g/mol) 198.621
Número MDL MFCD00051608
Clave InChI VZRBDBXFAKDNDJ-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorobenzylideneacetone, 3e-4-2-chloro-6-fluorophenyl but-3-en-2-one, 4-2-chloro-6-fluorophenyl but-3-en-2-one, 1-2-chloro-6-fluorophenyl but-1-en-3-one, e-4-2-chloro-6-fluoro-phenyl but-3-en-2-one, labotest-bb lt00455271, 1-2-chloro-6-fluorophenyl-1-buten-2-one, e-4-2-chloro-6-fluorophenyl-3-buten-2-one, e-4-2-chloro-6-fluorophenyl but-3-en-2-one
PubChem CID 5373895
Nombre IUPAC (E)-4-(2-Cloro-6-fluorofenil)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=C(C=CC=C1Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzylideneacetone
Punto de ebullición 115°C (0.8 mmHg)
Índice de refracción 1.58
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.63
Porcentaje de pureza 98%