Learn More
Bromuro de 2-cloro-6-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11471237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11471237 5 g 5 g
11461237 1 g 1 g
11339649 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11471237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24196.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68220-26-8
Fórmula molecular C7H5BrClF
Peso molecular (g/mol) 223.47
Número MDL MFCD00040126
Clave InChI IGUVNNXFTDCASP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzylbromide, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluoro-benzene, benzene, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluoro, 2-bromomethyl-3-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-2-chloro-6-fluorotoluene, pubchem4894, acmc-1bdpq
PubChem CID 2773625
Nombre IUPAC 2-(bromometilo)-1-cloro-3-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide
Densidad 1.629
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.569
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.48
Porcentaje de pureza 97%