Learn More
bromuro de 2-cloro-6-fluorobencilo, 96 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11944531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11944531 1 g 1 g
11954531 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11944531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373760010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 68220-26-8
Fórmula molecular C7H5BrClF
Peso molecular (g/mol) 223.47
Número MDL MFCD00040126
Clave InChI IGUVNNXFTDCASP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzylbromide, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluoro-benzene, benzene, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluoro, 2-bromomethyl-3-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-2-chloro-6-fluorotoluene, pubchem4894, acmc-1bdpq
PubChem CID 2773625
Nombre IUPAC 2-(bromometilo)-1-cloro-3-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-6-fluorobenzyl bromide
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6290g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(F)C6H3CH2Br
Índice de refracción 1.569
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.629
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.47
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.