Learn More
Alcohol 2-cloro-6-fluorobenzílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454004 25 g 25 g
11444004 5 g 5 g
11464004 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454004 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11978.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56456-50-9 | C7H6ClFO | 160.572 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56456-50-9
Fórmula molecular C7H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 160.572
Número MDL MFCD00004608
Clave InChI ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol, 2-chloro-6-fluorophenyl methanol, 2-chloro-6-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-6-chlorobenzyl alcohol, unii-5k0sc480hm, benzenemethanol, 2-chloro-6-fluoro, 6-fluoro-2-chlorobenzyl alcohol, 2-chloro-6-fluorobenzylic alcohol, pubchem3427, acmc-1axh3
PubChem CID 91868
Nombre IUPAC (2-cloro-6-fluorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CO)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Punto de fusión 42°C to 44°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1938353
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.58
Porcentaje de pureza 97%