Learn More
Alcohol 2-cloro-6-fluorobenzílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol |
| Punto de fusión | 42°C to 44°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1938353 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.58 |
| Porcentaje de pureza | 97% |