Learn More
Cloruro de 2-cloro-6-fluorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450208 5 g 5 g
11460208 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23762.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79455-63-3
Fórmula molecular C7H3Cl2FO
Peso molecular (g/mol) 192.998
Número MDL MFCD00178746
Clave InChI GFNAJZAKJGKJCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorobenzoylchloride, 2-chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-chloro-6-fluoro-benzoyl chloride, 6-chloro-2-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-6-fluoro, acmc-1behg, 2-fluoro-6-chlorobenzoyl chloride, attercop-chm at108371, 2-chloro-6-fluoro benzoyl chloride, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2736547
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-6-fluorobenzoilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride
Índice de refracción 1.525
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 4980867
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.01
Porcentaje de pureza 98%