Learn More
2-Cloro-6-fluorobenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415107 1 g 1 g
15425107 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32383.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 399-74-6 | C7H3ClFNS | 187.616 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-74-6
Fórmula molecular C7H3ClFNS
Peso molecular (g/mol) 187.616
Número MDL MFCD04448822
Clave InChI ISIIQFDYFMPPOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorobenzo d thiazole, 2-chloro-6-fluorobenzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro, pubchem21812, acmc-1aihk, ksc497m8n, 2-chloro-6-fluoro benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-8ci,9ci
PubChem CID 2049870
Nombre IUPAC 2-cloro-6-fluoro-1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Punto de fusión 89°C to 93°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.62
Porcentaje de pureza 98%