Learn More
Cloruro de 2-cloro-6-fluorobenceno-1-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10722937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10722937 5 g 5 g
10260495 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722937 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06439DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 79455-63-3
Fórmula molecular C7H3Cl2FO
Peso molecular (g/mol) 192.998
Clave InChI GFNAJZAKJGKJCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorobenzoylchloride, 2-chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-chloro-6-fluoro-benzoyl chloride, 6-chloro-2-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-6-fluoro, acmc-1behg, 2-fluoro-6-chlorobenzoyl chloride, attercop-chm at108371, 2-chloro-6-fluoro benzoyl chloride, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2736547
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-6-fluorobenzoilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193
Porcentaje de pureza 97%