Learn More
2-Cloro-6-fluorobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439207 5 g 5 g
11449207 25 g 25 g
11459207 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21294.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66073-54-9 | C7H5ClFNO | 173.571 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66073-54-9
Fórmula molecular C7H5ClFNO
Peso molecular (g/mol) 173.571
Número MDL MFCD00055436
Clave InChI KLOZZZNFJYMTNE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98564
Nombre IUPAC 2-cloro-6-fluorobenzamida
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzamide
Punto de fusión 139°C to 142°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-fluoro-6-chlorobenzamide, 2-chloro-6-fluoro-benzamide, benzamide, 2-chloro-6-fluoro, acmc-209nth, 6-chloro-2-fluorobenzamide, 2-fluoro-6-chlorobenzoylamino, benzamide,2-chloro-6-fluoro, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.58
Porcentaje de pureza 98%