Learn More
2-cloro-6-fluorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde |
| CAS | 387-45-1 |
| Fórmula molecular | C7H4ClFO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Fluoro-6-chlorobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H |
| SMILES | Fc1cccc(Cl)c1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-6-fluorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 158.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.9935 |