Learn More
2-Cloro-6-fluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418773 25 g 25 g
11428773 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418773 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10513.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 387-45-1 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 387-45-1
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.56
Número MDL MFCD00003306
Clave InChI OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r
PubChem CID 67847
Nombre IUPAC 2-cloro-6-fluorobenzaldehído
SMILES FC1=CC=CC(Cl)=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 35°C to 39°C
Punto de ebullición 91°C to 93°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2245530
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 97%