Learn More
2-cloro-6-fluorobenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367720 25 g Frasco de vidrio 25 g
10011900 100 g Frasco de vidrio 100 g
10721925 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10367720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161510250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 387-45-1 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 387-45-1
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.56
Número MDL MFCD00003306
Clave InChI OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r
PubChem CID 67847
Nombre IUPAC 2-cloro-6-fluorobenzaldehído
SMILES FC1=CC=CC(Cl)=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 39°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 92°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(F)CHO
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,ether,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.