Learn More
2-Cloro-6-fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452538 1 g 1 g
11462538 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15848.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 363-51-9 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 363-51-9
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.56
Número MDL MFCD00040309
Clave InChI ZJLAWMDJTMMTQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluoro-aniline, 2-chloro-6-fluoro-phenylamine, 6-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1528, 2-fluoro-6-chloroaniline, acmc-209im1, 2-chloro-6-fluoro aniline, 2-chloro-6-fluorobenzenamine, 2-chloro-6-fluorophenylamine
PubChem CID 2734205
Nombre IUPAC 2-cloro-6-fluoroanilina
SMILES NC1=C(F)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluoroaniline
Densidad 1.316
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Punto de ebullición 67°C to 69°C (14 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 98%