Learn More
2'-Cloro-6'-fluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11461057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461057 5 g 5 g
11451057 1 g 1 g
11359649 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24067.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2′-cloro-6′-fluoroacetofenona se utiliza en medicina y como producto intermedio orgánico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87327-69-3
Fórmula molecular C8H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 172.58
Número MDL MFCD01631390
Clave InChI DNVGZKIRMBCQEQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773578
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone
Índice de refracción 1.511
Cantidad 5 g
Beilstein 5862530
Sinónimo 2'-chloro-6'-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethanone, 2-chloro-6-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem7110, 1-acetyl-2-chloro-6-fluorobenzene, 1-acetyl-6-chloro-2-fluorobenzene, 1-2-chloro-6-fluoro-phenyl-ethanone, ethanone,1-2-chloro-6-fluorophenyl
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Nombre IUPAC 1-(2-cloro-6-fluorofenil)etan-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.59
Porcentaje de pureza 97%