Learn More
2-Cloro-6-fluoro-3-metilfenol, 97 %
Código de producto. 11382689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382689 25 g 25 g
11362689 1 g 1 g
11372689 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26721.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261762-90-7
Fórmula molecular C7H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 160.572
Número MDL MFCD01631366
Clave InChI RPTGCWUNGWVQET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-20anyl, 2-chloro-6-fluoro-m-cresol, 2-chloro-6-fluoro-3-methyl-phenol, 2-chloro-4-fluoro-3-hydroxytoluene
PubChem CID 2773683
Nombre IUPAC 2-cloro-6-fluoro-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)F)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenol
Punto de fusión 47°C to 50°C
Punto de ebullición 211°C
Índice de refracción 1.505
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.58
Porcentaje de pureza 97%