Learn More
Bromuro de 2-cloro-6-fluoro-3-metoxibencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322689 5 g 5 g
11312689 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26719.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886499-54-3
Fórmula molecular C8H7BrClFO
Peso molecular (g/mol) 253.50
Número MDL MFCD04115945
Clave InChI BIXHHCSLGATAOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide, 2-bromomethyl-3-chloro-1-fluoro-4-methoxybenzene
PubChem CID 3863293
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-3-cloro-1-fluoro-4-metoxibenceno
SMILES COC1=C(Cl)C(CBr)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Punto de fusión 48°C to 50°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.5
Porcentaje de pureza 97%