Learn More
2-Cloro-6-fluoro-3-metoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11491350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491350 10 g 10 g
11481350 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26403.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-cloro-6-fluorobenzaldehído fue utilizado en la síntesis de nuevos copolímeros 2-ciano-3-dihalofenil-2-propenoatos de metilo y estireno.
Solubilidad
Soluble en agua 15 mg/l a 20 °C . También es soluble en heptano, tolueno, metanol, acetato de etilo y acetona.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149949-29-1
Fórmula molecular C8H6ClFO2
Peso molecular (g/mol) 188.58
Número MDL MFCD04115941
Clave InChI WRJUPJLEUPNEBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 3750673
Nombre IUPAC 2-cloro-6-fluoro-3-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(Cl)C(C=O)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 104°C to 107°C
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water 15mg/L at 20°C . Also soluble in heptane,toluene,methanol,ethyl acetate,acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.59
Porcentaje de pureza 97%