Learn More
2-Cloro-6-fluoro-3-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15485497
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485497 1 g 1 g
15495497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32742.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017777-58-0
Fórmula molecular C7H7ClFNO
Peso molecular (g/mol) 175.587
Número MDL MFCD09832265
Clave InChI QMCMJQAVMDONLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluoro-m-anisidine, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxy-aniline, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenamine, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylamine
PubChem CID 18444747
Nombre IUPAC 2-cloro-6-fluoro-3-metoxianilina
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)F)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Punto de fusión 37°C to 40°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.59
Porcentaje de pureza 97%