Learn More
2-Cloro-6-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372899 5 g 5 g
11362899 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27748.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 33252-29-8 | C6H3ClN2 | 138.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33252-29-8
Fórmula molecular C6H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 138.55
Número MDL MFCD00274527
Clave InChI PGZHSVWXFKKCNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-cyanopyridine, 6-chloropicolinonitrile, 6-chloro-2-cyanopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro-2-pyridinecarbonitrile, 6-chloro-pyridine-2-carbonitrile, 6-chlorpyridin-2-carbonitril, pubchem2163, acmc-1adyc, 2-cyano-6-chloropyridine
PubChem CID 118424
Nombre IUPAC 6-chloropyridine-2-carbonitrile
SMILES ClC1=CC=CC(=N1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-cyanopyridine
Punto de fusión 85°C to 88°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.56
Porcentaje de pureza 97%