Learn More
2-Cloro-6-amino-9-(2', 3', 5'-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)purina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-amino-9-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine |
| CAS | 79999-39-6 |
| Fórmula molecular | C16 H18 Cl N5 O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-6-Amino-9-(2',3',5'-Tri-O-Acetyl-B-D-Ribofuranosyl)Purine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18ClN5O7/c1-6(23)26-4-9-11(27-7(2)24)12(28-8(3)25)15(29-9)22-5-19-10-13(18)20-16(17)21-14(10)22/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3,(H2,18,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(N)nc(Cl)nc23 |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(6-amino-2-cloropurina-9-il)oxolán-2-il]acetato de metil |
| Peso molecular (g/mol) | 427.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.0895 |