Learn More
2-Cloro-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina, Mikromol™
Código de producto. 30051233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051233 25 mg 25 miligramos
17943056 100 mg 100 miligramos
30463748 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051233 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0386.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Cloro-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
CAS 23680-84-4
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 Cl N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound C, Alfuzosin Hydrochloride Impurity B, Doxazosin Mesilate Impurity F, Prazosin Hydrochloride Impurity A, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Alfuzosin Impurity B, Doxazosin Impurity F, Prazosin Impurity A, Terazosin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
Nombre IUPAC 2-Cloro-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 239.66
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0462 g/mol